Beskrivelse
Denne konduktivitetsstandard er vandbaseret og eliminerer derved eventuelle fejl, der kan tilskrives matrix-uoverensstemmelse. Vandige standarder er ikke-farlige for nem opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Hver flaske er forsynet med et omfattende analysecertifikat og har en tabel over ledningsevnevariationer med temperatur trykt på etiketten.
- Bekvemmelighed og lavere omkostninger —Reducerede krav til sundhed, sikkerhed og miljø samt papirarbejde
- Meget lav temperaturvariationskoefficient Reducerer —målefejl og muliggør ikke-temperaturkontrollerede forhold eller feltarbejde
- Garanteret stabilitet gennem udløbsdato —Eliminerer behovet for at åbne en frisk flaske standard hver gang den bruges
- Høj nøjagtighed (± 1 % ved 25 °C)— Gør det muligt at bruge den som en kalibrator eller kontrol, i overensstemmelse med de mest krævende krav (f USP )
Tekniske data
Tekniske data
| Analysecertifikat | Yes |
| Ledningsevne | 100μS/cm (±1% at 25°C) |
| Fysisk form | Væske |
| Til brug med (udstyr) | Conductivity Meter |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 500 mL |