Få mere at vide
Konduktivitetsstandard, NIST Sporbar, 1,30 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11728455 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 11728455
Brand: Reagecon CSKC13
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Akkrediteret til ISO 17025. Reagecon™ Konduktivitetsstandard, NIST Sporbar, 1,30 μS/cm er en vandig, ikke-farlig lavkonduktivitetsstandard med en høj grad af nøjagtighed, lav temperaturvariation og garanteret stabilitet gennem udløb. Pakket i en praktisk enkeltdosis flaske.
Denne konduktivitetsstandard er vandbaseret og eliminerer derved eventuelle fejl, der kan tilskrives matrix-uoverensstemmelse. Vandige standarder er ikke-farlige for nem opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Hver flaske er forsynet med et omfattende analysecertifikat og har en tabel over ledningsevnevariationer med temperatur trykt på etiketten.
  • Bekvemmelighed og lavere omkostninger —Reducerede krav til sundhed, sikkerhed og miljø samt papirarbejde
  • Meget lav temperaturvariationskoefficient Reducerer —målefejl og muliggør ikke-temperaturkontrollerede forhold eller feltarbejde
  • Garanteret stabilitet gennem udløbsdato —Eliminerer behovet for at åbne en frisk flaske standard hver gang den bruges
  • Høj nøjagtighed (± 0,05 μS/cm ved 25 °C)— Gør det muligt at bruge den som en kalibrator eller kontrol, i overensstemmelse med de mest krævende krav (f USP )
Tekniske data
Analysecertifikat Yes
Ledningsevne 1.30μS/cm (±0.05 at 25°C)
Fysisk form Væske
Til brug med (udstyr) Conductivity Meter
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 250 mL