Få mere at vide
Konduktivitetsstandard, 500 μS/cm, NIST Certificeret, Chem-Lab
Artikelnummer. 11903174
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11903174
Brand: Chem-Lab CL03.1121.0500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kalibrerer elektroder og målere til nøjagtige elektriske og termiske ledningsevnemålinger. Konduktivitetsstandard, 500 μS/cm, NIST Certificeret, Chem-Lab er en kaliumchloridopløsning til laboratoriebrug og LF-målinger. 452 μS ved 20 °C, 500 μS ved 25 °C (± 1 %).
15 °C —402,9 μS/cm
16 °C —412,6 μS/cm
17 °C —422,4 μS/cm
18 °C —432,1 μS/cm
19 °C —441,8 μS/cm
20 °C —451,5 μS/cm
21 °C —461,2 μS/cm
22 °C —470,9 μS/cm
23 °C —480,6 μS/cm
24 °C —490,3 μS/cm
25 °C —500,0 μS/cm
30 °C —548,5 μS/cm
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Chloride
Emballage Polyethylen
CAS 7447-40-7
Tæthed 1.00g/mL
Ledningsevne 500μS/cm
Molekylær formel ClK
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn potassium chloride
Molekylvægt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Formel vægt 74.56g/mol