Få mere at vide
Konduktivitetsstandard, 1413 μS/cm, NIST Certificeret, Chem-Lab
Beskrivelse
5 °C —896 μS/cm
10 °C —1020 μS/cm
15 °C —1147 μS/cm
20 °C —1278 μS/cm
25 °C —1413 μS/cm
30 °C —1552 μS/cm
35 °C —1694 μS/cm
40 °C —1839 μS/cm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Chloride |
| Emballage | Polyethylen |
| Tæthed | 1.01g/mL |
| Ledningsevne | 1413 μS/cm |
| Koncentration | 0.01 M |
| IUPAC navn | kalium; chlorid |
| Mængde | 500 mL |
| Formel vægt | 74,56 g/mol |