Få mere at vide
Konduktivitetsstandard, 12880 μS/cm, NIST Certificeret, Chem-Lab
Click to view available options
Mængde:
1000 mL
Unit Size:
Hver
Description
5 °—C 8,22 mS/
cm °10 —C 9,33 mS/
cm °15 —C 10,48 mS/
cm °20 —C 11,67 mS/
°cm —25 C 12,88
mS/°cm —30 C 14,12 mS/
cm °35 —C 15,38 mS/
cm °660 —mS/cm .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Chloride |
| Emballage | Polyethylen |
| CAS | 7447-40-7 |
| Tæthed | 1.01g/mL |
| Ledningsevne | 12880μS/cm |
| Molekylær formel | ClK |
| Koncentration | 0.1 M |
| MDL nummer | MFCD00011360 |
| InChI nøgle | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Cl-].[K+] |
| Show More |