Få mere at vide
Konduktivitetsstandard, 111800 μS/cm, NIST Certificeret, Chem-Lab
Artikelnummer. 11963083
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11963083
Brand: Chem-Lab CL03.1104.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kalibrerer elektroder og målere til nøjagtige elektriske og termiske ledningsevnemålinger. Konduktivitetsstandard, 111800 μS, NIST Certificeret, Chem-Lab er en 1,0M kaliumchloridopløsning til laboratoriebrug og LF-målinger. 102,1 mS ved 20 °C, 111,8 mS ved 25 °C (± 1 %).
5 °C —74,1 mS/cm
10 °C —83,2 mS/cm
15 °C —92,5 mS/cm
20 °C —102,1 mS/cm
25 °C —111,8 mS/cm
30 °C —121,7 mS/cm
35 °C —131,7 mS/cm
40 °C —1 cm 4.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Chloride
Emballage Polyethylen
CAS 7447-40-7
Tæthed 1.04g/mL
Ledningsevne 111800μS/cm
Molekylær formel ClK
Koncentration 1.0 M
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn potassium chloride
Molekylvægt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:32588
Formel vægt 74.56g/mol