Få mere at vide
Konduktivitetsstandard, 100 μS/cm, NIST Certificeret, Chem-Lab
Beskrivelse
15 °C —80,56 μS/cm
16 °C —82,50 μS/cm
17 °C —84,45 μS/cm
18 °C —86,39 μS/cm
19 °C —88,33 μS/cm
20 °C —90,28 μS/cm
21 °C —92,22 μS/cm
22 °C —94,17 μS/cm
23 °C —96,11 μS/cm
24 °C —98,06 μS/cm
25 °C —100,00 μS/cm
30 °C —109,72 μS/cm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Chloride |
| Emballage | Polyethylen |
| CAS | 7447-40-7 |
| Tæthed | 1.00g/mL |
| Ledningsevne | 100 μS/cm |
| Molekylær formel | ClK |
| MDL nummer | MFCD00011360 |
| InChI nøgle | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Cl-].[K+] |
| IUPAC navn | kalium; chlorid |
| Vis mere |