Få mere at vide
Basic Line Conductivity Standard, 84 μS/cm, Hamilton™
Artikelnummer. 10595673
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10595673 500 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10595673 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 238984
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Giver hidtil uset stabilitet. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, μ84 S/cm leveres med et certifikat med kalibreringsdokument formular DFM.
  • Forbliver stabil i op til 3 år
  • Udløbsdatoen vises på hver flaske
  • Flasker må stå åbne i i alt 60 minutter
Tekniske data
Emballage 500 ml calpack flaske
Mængde 500 mL