Få mere at vide
Basic Line Conductivity Standard, 100 μS/cm, Hamilton™
Artikelnummer. 10582285
Skift visning
Mængde:
300 mL
Pakningsstørrelse:
300ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10582285 300 mL 300ml
1 options
Artikelnummer. 10582285 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 238934
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver hidtil uset stabilitet. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, μ100 S/cm leveres med et certifikat med kalibreringsdokument fra DFM.
  • Forbliver stabil i op til 3 år
  • Udløbsdatoen vises på hver flaske
  • Flasker må stå åbne i i alt 60 minutter
Tekniske data
Emballage 300 ml glasflaske
Mængde 300 mL