Få mere at vide
Konduktivitetsstandardløsninger, Hanna Instruments™
Beskrivelse
- Et udvalg af færdigblandede kalibreringsstandarder, der kan spores til NIST
- Fås i 460 ml flasker eller 20 ml individuelt forseglede poser for at beskytte mod lys og luft.
- En førsteklasses kvalitet 1.413μ S/cm konduktivitetsstandard, der er udarbejdet mod en NIST sporbar kaliumchloridopløsning
- Temperaturdiagram af den faktiskeμ S/cm værdi ved forskellige temperaturer trykt på hver flaske
- Lufttæt flaske med manipulationssikker forsegling for at sikre kvalitet
- Standardiseret med en konduktivitetsmåler, der er blevet kalibreret med kaliumchlorid NIST 2202 SRM (Standard referencemateriale) i deioniseret vand til analytisk brug iht ISO 3696/BS3978
Tekniske data
Tekniske data
| Ledningsevne | 1413 μS/cm |
| Farve | Farveløs |
| pH | ∼7 |
| Kogepunkt | ∼100 °C |
| Opløselighed | Soluble in water |
| Type | Calibration Standard |
| Industry Type | Laboratory Use, Industrial Use |
| Mængde | 450 ml |