Få mere at vide
Konduktivitetsstandardløsninger, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 10441141
Skift visning
Mængde:
20 ml
450 ml
Ledningsevne:
12.880 μS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Pakningsstørrelse:
450ml
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Ledningsevne Pakningsstørrelse
10441141 20 ml 1413 μS/cm Pakke med 25
10309960 20 ml 12.880 μS/cm Pakke med 25
12776955 450 ml 1413 μS/cm 450ml
12786955 450 ml 84 μS/cm 450ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10441141 Leverandør Hanna Instruments Leverandørnr. HI70031P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.39 DKK
    312.91 DKK / Pakke med 25
    Spare 78.48 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
En førsteklasses ledningsevnestandard, der er forberedt i forhold til en NIST sporbar kaliumchloridopløsning.
  • Premium kvalitet 1.413μ S/cm ledningsevne løsning altså NIST sporbare og indeholdt i bærbare engangsposer
  • Temperaturdiagram af den faktiskeμ S/cm værdi ved forskellige temperaturer trykt på hver flaske
  • Praktisk emballage til engangsbrug
  • Standardiseret med en konduktivitetsmåler, der er blevet kalibreret med kaliumchlorid NIST 2202 SRM (Standard referencemateriale) i deioniseret vand til analytisk brug iht ISO 3696/BS3978
  • Yderligere udstyr, der bruges til forberedelse af løsningerne, omfatter certificerede vægtkontrollerede vægte, klasse A glasvarer og certificerede termometre
  • Et udvalg af færdigblandede kalibreringsstandarder, der kan spores til NIST
  • Fås i 460 ml flasker eller 20 ml individuelt forseglede poser for at beskytte mod lys og luft
Tekniske data
Ledningsevne 1413 μS/cm
Farve Farveløs
pH ∼7
Kogepunkt ∼100 °C
Opløselighed Soluble in water
Type Calibration Standard
Industry Type Laboratory Use, Industrial Use
Mængde 20 ml