Få mere at vide
Konduktivitetsstandardløsninger, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 10309960
Skift visning
Mængde:
20 ml
450 ml
Ledningsevne:
12.880 μS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Pakningsstørrelse:
450ml
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Ledningsevne Pakningsstørrelse
10309960 20 ml 12.880 μS/cm Pakke med 25
10441141 20 ml 1413 μS/cm Pakke med 25
12776955 450 ml 1413 μS/cm 450ml
12786955 450 ml 84 μS/cm 450ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10309960 Leverandør Hanna Instruments Leverandørnr. HI70030P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.50 DKK
    313.97 DKK / Pakke med 25
    Spare 53.53 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
En førsteklasses ledningsevnestandard, der er forberedt i forhold til en NIST sporbar kaliumchloridopløsning.
  • Premium kvalitet 12.880μ S/cm ledningsevne løsning altså NIST sporbare og indeholdt i bærbare engangsposer.
  • Temperaturdiagram af den faktiskeμ S/cm værdi ved forskellige temperaturer trykt på hver flaske
  • Premium kvalitet 12.880μ S/cm ledningsevneopløsning standardiseret med en ledningsevnemåler, der er kalibreret med kaliumchlorid NIST 2202 SRM (Standard referencemateriale)
  • Deioniseret vand til analytisk brug iht ISO 3696/BS3978
  • Ideel til brugere, der ikke kalibrerer ofte
  • Ideel til brug i marken på grund af bærbarhed
Tekniske data
Ledningsevne 12.880 μS/cm
Type Calibration Standard
Industry Type Laboratory Use, Industrial Use
Mængde 20 ml