Få mere at vide
Konduktivitetsstandardløsning, 7000 μS/cm, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Ledningsevne | 7000μS/cm |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |