Få mere at vide
Konduktivitetsstandardløsning, 500.000 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11506733 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11506733
Brand: Reagecon CSKC500M
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Analysecertifikat Yes
Ledningsevne 500000μS/cm
Fysisk form Væske
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONDUCTIVITY STANDARD 500,000
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid 37%