Få mere at vide
Konduktivitetsstandardløsning, 450.000 μS/cm, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Analysecertifikat | Yes |
| Ledningsevne | 450000μS/cm |
| Fysisk form | Væske |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CONDUCTIVITY STANDARD 450,000uS/cm a 25°C
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid 37%