Få mere at vide
Hanna Instruments™ Conductivity Standard Solution
Artikelnummer. 12796955
Skift visning
Kogepunkt:
∼100 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kogepunkt Pakningsstørrelse
12796955 ∼100 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 12796955 Leverandør Hanna Instruments™ Leverandørnr. HI7034
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
A choice of ready mixed calibration standards traceable to NIST. Available in 460mL bottles or 20mL individually sealed sachets to protect against light and air. Supplied in boxes of 25.
Tekniske data
Kogepunkt ∼100 °C
Kapacitet (metrisk) 460 mL
Farve Colorless
Type Calibration Standard Solutions
Til brug med (applikation) For laboratory and industrial use
mV rækkevidde 80,000 μS/cm
pH-område ∼7
Volumen (metrisk) prøve 460 mL
garanti 5 Years
Vandopløselig Yes