Få mere at vide
Konduktivitetsstandard, KCl, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ledningsevne | 1000 μS/cm |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Conductivity Standard |
| Navn note | Total Dissolved Solids as Potassium Chloride |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 0.07, 99.93 |
| Analyt- eller komponentnavne | KCL |
| Molekylær formel | ClK |
| MDL nummer | MFCD00011360 |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug