Få mere at vide
Konduktivitetsstandard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15256386 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15256386
Brand: SPEX Certiprep TDS1500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ledningsevne100 μmhos
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Conductivity Standard
Navn note Total Dissolved Solids as Potassium Chloride
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.01, 99.99
Analyt- eller komponentnavne Conductivity
Molekylær formel ClK
MDL nummer MFCD00011360
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Type Certified Reference Material
SMIL [Cl-].[K+]
Element Conductivity
IUPAC navn potassium chloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 100μmhos
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug