Få mere at vide
Ledningsevnestandard ved 25 °C, NIST sporbar, 500 μS/cm, Reagecon™
Artikelnummer. 17953792 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17953792 500 mL
16522350 250 mL
16512350 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17953792 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CRMCSKC500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Testet og certificeret af en ISO17025 akkrediteret testmetode (A2LA Ref: 6739.03) og NIST sporbar.
  • Reagecon tilbyder ledningsevnestandarder af høj kvalitet, der understøtter nøjagtige ledningsevnemålinger og kan bruges til sensorkalibrering, kvalitetskontrol, metodevalidering og instrumentkvalifikation.
  • Standarderne er vandbaserede og minimerer fejl forårsaget af matrix-mismatch.
  • Direkte sporbar til NIST referencematerialer og opfylder specifikationskravene for alle større farmakopæer.
  • Udleveret et omfattende analysecertifikat.
  • En temperaturledningstabel kan tilgås via produktetiketten og viser tydeligt partinumre og udløbsdatoer for nem brug.
  • En lav temperaturkoefficient reducerer temperaturrelaterede fejl og muliggør pålidelige målinger uden streng temperaturkontrol og understøttende feltbrug.
  • Høj nøjagtighed gør, at standarderne fungerer effektivt både som kalibratorer og kontroller til krævende industrielle anvendelser.
  • Fremstillet efter strenge specifikationer, hvilket sikrer forlænget holdbarhed og stabilitet.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Conductivity Standard
Emballage HDPE-flaske
Ledningsevne 500 μS/cm ±1,0%
Type Certificeret referencemateriale
Molekylvægt (g/mol) Unknown
Mængde 500 mL
Grad Referencemateriale