missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ledningsevnestandard ved 25 °C, NIST sporbar, 500.000 μS/cm, Reagecon™

Artikelnummer. 16532350 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16532350 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16532350 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CSKC500M10L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Testet og certificeret af en ISO17025 akkrediteret testmetode (A2LA Ref: 6739.03) og NIST sporbar.

  • Reagecon tilbyder ledningsevnestandarder af høj kvalitet, der understøtter nøjagtige ledningsevnemålinger og kan bruges til sensorkalibrering, kvalitetskontrol, metodevalidering og instrumentkvalifikation.
  • Standarderne er vandbaserede og minimerer fejl forårsaget af matrix-mismatch.
  • Direkte sporbar til NIST referencematerialer og opfylder specifikationskravene for alle større farmakopæer.
  • Udleveret et omfattende analysecertifikat.
  • En temperaturledningstabel kan tilgås via produktetiketten og viser tydeligt partinumre og udløbsdatoer for nem brug.
  • En lav temperaturkoefficient reducerer temperaturrelaterede fejl og muliggør pålidelige målinger uden streng temperaturkontrol og understøttende feltbrug.
  • Høj nøjagtighed gør, at standarderne fungerer effektivt både som kalibratorer og kontroller til krævende industrielle anvendelser.
  • Fremstillet efter strenge specifikationer, hvilket sikrer forlænget holdbarhed og stabilitet.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Conductivity Standard
Emballage HDPE-beholder
Ledningsevne 500.000 μS/cm ±1,0%
Type Ledningsevnestandard
Molekylvægt (g/mol) Unknown
Mængde 10 L
Grad Certificeret
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONDUCTIVITY STANDARD 500,000µS/cm @ 25°C Certified Traceable to N.I.S.T.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.