Få mere at vide
ledningsevnestandard ved 25 °C, NIST sporbar, 100.000 μS/cm, Reagecon™
Artikelnummer. 16450594 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
10 L
Artikelnummer. Mængde
16450594 10 L
1 options
Artikelnummer. 16450594 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CSKC100M10L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Testet og certificeret af en ISO17025 akkrediteret testmetode (A2LA Ref: 6739.03) og NIST sporbar.
  • Reagecon tilbyder ledningsevnestandarder af høj kvalitet, der understøtter nøjagtige ledningsevnemålinger og kan bruges til sensorkalibrering, kvalitetskontrol, metodevalidering og instrumentkvalifikation.
  • Standarderne er vandbaserede og minimerer fejl forårsaget af matrix-mismatch.
  • Direkte sporbar til NIST referencematerialer og opfylder specifikationskravene for alle større farmakopæer.
  • Udleveret et omfattende analysecertifikat.
  • En temperaturledningstabel kan tilgås via produktetiketten og viser tydeligt partinumre og udløbsdatoer for nem brug.
  • En lav temperaturkoefficient reducerer temperaturrelaterede fejl og muliggør pålidelige målinger uden streng temperaturkontrol og understøttende feltbrug.
  • Høj nøjagtighed gør, at standarderne fungerer effektivt både som kalibratorer og kontroller til krævende industrielle anvendelser.
  • Fremstillet efter strenge specifikationer, hvilket sikrer forlænget holdbarhed og stabilitet.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Conductivity Standard
Emballage HDPE-beholder
Ledningsevne 100.000 μS/cm ±1,0%
Type Ledningsevnestandard
Molekylvægt (g/mol) Unknown
Mængde 10 L
Grad Certificeret