Få mere at vide
Ledningsevne Standard 5000 μS/cm, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 11647040
Skift visning
Mængde:
25 x 20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11647040 25 x 20 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 11647040 Leverandør Hanna Instruments Leverandørnr. HI70039P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.32 DKK
    317.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 82.42 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Tekniske data
Emballage Poser
Lugt Lugtfri
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
pH 7
Opløselighed Opløseligt
Mængde 25 x 20 mL