Få mere at vide
Basic Line Conductivity Standard, 5 μS/cm, Hamilton™
Artikelnummer. 10747413
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10747413 250 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10747413 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 238926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1994.22 DKK
    1191.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 802.86 DKK
    40% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver hidtil uset stabilitet. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, μ5 S/cm leveres med et certifikat med kalibreringsdokument formular DFM.
  • Forbliver stabil i op til 3 år
  • Udløbsdatoen er vist på hver flaske
  • Flasker må stå åbne i i alt 60 minutter
Tekniske data
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mL