Få mere at vide
Basic Line Conductivity Standard, 1413 μS/cm, Hamilton™
Artikelnummer. 10607735
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10607735 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10607735 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 238986
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver hidtil uset stabilitet. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, μ1413 S/cm leveres med et certifikat med kalibreringsdokument formular DFM.
  • Forbliver stabil i op til 3 år
  • Udløbsdatoen vises på hver flaske
  • Flasker må stå åbne i i alt 60 minutter
Tekniske data
Emballage Calpack flaske
Mængde 500 mL