Få mere at vide
1413 μS/cm Conductivity Standard Solution Sachets, Hanna Instruments™
Artikelnummer. p-8014426
Mængde:
500 mL
Emballage:
Lysblokflasker
Artikelnummer. 11616990
Brand: Hanna Instruments HI6031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Premium quality 1,413 μS/cm conductivity solution that is NIST traceable and supplied with a Certificate of Analysis that is ideal for users that do not calibrate frequently.
  • Premium kvalitet 1.413μ S/cm ledningsevne løsning altså NIST sporbar og leveres med et analysecertifikat
  • Temperaturdiagram af den faktiskeμ S/cm værdi ved forskellige temperaturer trykt på hver flaske
  • 1.413μ S/cm ledningsevneopløsning standardiseret med en ledningsevnemåler, der er kalibreret med kaliumchlorid NIST 2202 SRM (Standard referencemateriale)
  • Deioniseret vand til analytisk brug iht ISO 3696/BS3978
  • Yderligere udstyr, der bruges til forberedelse af løsningerne, omfatter certificerede vægtkontrollerede vægte, klasse A glasvarer og certificerede termometre
  • Ideel til brugere, der ikke kalibrerer ofte
  • Ideel til brug i marken på grund af bærbarhed
Tekniske data
Emballage Lysblokflasker
Lugt Odorless
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
pH 7
Opløselighed Soluble
Mængde 500 mL