Få mere at vide
1413 μS/cm Conductivity Standard Solution Sachets, Hanna Instruments™
Beskrivelse
- Premium kvalitet 1.413μ S/cm ledningsevne løsning altså NIST sporbar og leveres med et analysecertifikat
- Temperaturdiagram af den faktiskeμ S/cm værdi ved forskellige temperaturer trykt på hver flaske
- 1.413μ S/cm ledningsevneopløsning standardiseret med en ledningsevnemåler, der er kalibreret med kaliumchlorid NIST 2202 SRM (Standard referencemateriale)
- Deioniseret vand til analytisk brug iht ISO 3696/BS3978
- Yderligere udstyr, der bruges til forberedelse af løsningerne, omfatter certificerede vægtkontrollerede vægte, klasse A glasvarer og certificerede termometre
- Ideel til brugere, der ikke kalibrerer ofte
- Ideel til brug i marken på grund af bærbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Lysblokflasker |
| Analysecertifikat | Not Included |
| Lugt | Odorless |
| Ledningsevne | 1413 μS/cm |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| pH | 7 |
| Opløselighed | Soluble |
| Mængde | 500 mL |