Få mere at vide
Konduktivitetsløsningsstandard, Hanna Instruments
Beskrivelse
- Opbevaringsopløsning forberedt med kemikalier af reagenskvalitet, der kan bruges til at sikre optimal ydeevne af dine pH- og ORP-elektroder
- Speciel formulering til at minimere mikrobiel vækst og osmotiske/diffusionseffekter mellem opløsningen og den indre referenceelektrolyt
- Fremstillet specifikt til pH- og ORP-elektroder
- Tydeligt markeret udløbsdato og lotnummer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Conductivity Solution Standard |
| Mængde | 460 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ORP Solution for Platinum and Gold Electrodes
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid