Få mere at vide
Konduktivitetsløsning, 500 μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12994485 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Artikelnummer. 12994485
Brand: Fisher Chemical CTE 006 500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Ledningsevne 500μS.cm-1
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL