Få mere at vide
Konduktivitetsløsning, 50 μS.cm-1, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12944485 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Artikelnummer. 12944485
Brand: Fisher Chemical CTE 004 1L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Ledningsevne 50μS.cm-1
Fysisk form Væske
Mængde 1000 mL