Få mere at vide
Konduktivitetsløsning 200.000μ S.cm-1, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1000 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| Ledningsevne | 200,000μS/cm |
| Type | Conductivity Solution |
| Mængde | 500 mL |