Få mere at vide
Konduktivitetsløsning, 1413 μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12954495 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12954495 500 mL 500ml
12944495 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12954495 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. CTE 009 500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Ledningsevne 1413μS.cm-1
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL