Få mere at vide
Fisherbrand™ Ledningsevne sensor
Shop alle Fisherbrand produkter
:
Konduktivitetskontrol
Beskrivelse
- Ledningsevnen for en slutskylning kan indstilles og antallet af forsøg maskinen skal forsøge at nå den indstillede værdi
- Konduktivitetskontrol indstilles nemt i programmeringen af skyllefasen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ledningsevne sensor |