Få mere at vide
Ledningsevne Resistivitet Standardløsning, 133 μS/cm, Reagecon™ Artikelnummer.: 11702318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 DKK
    1305.52 DKK / 500ml
    Spare 119.48 DKK
    8% Slukket
Ledningsevne Resistivitet Standardløsning, 133 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11702318 Shop alle Reagecon produkter
500 mL, 500ml
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11702318
Brand: Reagecon EP133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 DKK
    1305.52 DKK / 500ml
    Spare 119.48 DKK
    8% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Lugt Characteristic
Ledningsevne 133μS/cm
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Completely miscible
Mængde 500 mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerCSKCS25K1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/10/2025 ArtikelnummerEP133
PartinummerCSKCS25G1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/09/2025 ArtikelnummerEP133
PartinummerCSKCS25B1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/06/2025 ArtikelnummerEP133
PartinummerCSKCS24J1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2024 ArtikelnummerEP133
PartinummerCSKCS24F1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/07/2024 ArtikelnummerEP133
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ledningsevne Resistivitet Standardløsning, 133 μS/cm, Reagecon™ >