Description
- Få nøjagtige, pålidelige målinger med disse erstatningsprober og adaptere.
- Har et ledningsevneområde på 1,0 til 200.000 mikrosiemens
- Velegnet til brug med 19601-06 meter
Specifications
Specifications
| Type | Konduktivitetssonde |
| Certificeringer/compliance | Ingen |
| Til brug med (udstyr) | Sporbar høj nøjagtighed, bordkonduktivitetsmåler og sonde med kalibrering (19601-06) |