Få mere at vide
Jenway™ pH/ledningsevne-bordmåler 3540
Artikelnummer. 12746965
Type:
pH/ledningsevne-måler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12746965
Brand: Jenway™ 9995996
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug i alle laboratorier, hvor pH- og ledningsevneanalyser er påkrævet. Opsætningsmenuen giver hurtig og nem adgang til hele rækken af instrument-, pH- og ledningsevnemålingsmuligheder.
3540-ledeevne-pH-måleren leveres med en kombineret pH-glaselektrode (924 005), ledeevne-glassonde (K=1 027 013), elektrodestander og holder, ATC-sonde (027 500), BNC-kortslutningsstik, pH-buffere og britisk strømforsyning.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ideel til brug i alle laboratorier, hvor pH- og ledningsevneanalyser er påkrævet
Kalibrering Kalibrering af begge kanaler er automatisk med mulighed for at vælge 1, 2 eller 3 kalibreringspunkter.
Hukommelse Lagring af op til 500 aflæsninger (250 for hver tilstand)
Type pH/ledningsevne-måler