Få mere at vide
Mettler Toledo™ Konduktivitetsmåler SevenDirect SD30
Artikelnummer. 17580996
Skift visning
Type:
SevenDirect SD30 Kit
SevenDirect SD30 Pure H2O Kit
SevenDirect SD30, kun måler
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17580996 SevenDirect SD30, kun måler
17591006 SevenDirect SD30 Kit
17501016 SevenDirect SD30 Pure H2O Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17580996 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30671551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12825.00 DKK
    11033.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 1791.12 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
SevenDirect SD30 er en nøjagtig og fleksibel bordmåler til bestemmelse af ledningsevne, totalt opløste faste stoffer og saltholdighed. Instrumentet er en erstatning for SevenCompact og leveres med en EasyPlace sensorarm.
SevenDirect-instrumenter er bordmålere udviklet til en lang række laboratorieapplikationer, som giver nøjagtige målinger af ledningsevnen af næsten enhver prøve. SevenDirect er efterfølgeren til SevenCompact og en fantastisk tilføjelse til ethvert laboratorium.
  • Stor farveberøringsskærm giver direkte måling og nem dataindtastning.
  • Instruktioner guider brugerne gennem sensorkalibreringsprocessen.
  • Se detaljerede måleoplysninger på én måleskærm - eller fokuser kun på resultatet og maksimer læsbarheden med uFocus mode.
  • Lukket tilslutningsrum og udskifteligt låg holder instrumentet sikkert fra støv og stænk, selv med sensorer tilsluttet (IP54 i brug).
  • Instrumentet gemmer data såsom tidsstempel, prøve- og sensor-id for hver måling og udskriver eller eksporterer automatisk registreringer.
  • Brugeradministration på to niveauer beskytter de vigtigste indstillinger.
  • De EasyPlace elektrodearm gør det nemt at placere sensoren i prøve- eller bufferbeholderen.
  • Dedikerede positioner til rengøring og opbevaring understøtter korrekt sensorhåndtering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) 0.005
Måletilstande Ledningsevne
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,001 til 1
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Rækkevidde (TDS) 0 g/L til 100 g/L
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Temperaturområde (engelsk) -22 °F til +266 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C mellem 0 °C og 100 °C
Rækkevidde (resistivitet) 0 til 100 Mohm-cm
Display Type Farve TFT
Hukommelse 2000 standardmål
Datapunkter 2000
Datastyringsdetaljer PC, printer, USB-stik
IP-vurdering IP54
Dimensioner (L x B x H) 195 x 205 x 65 mm
Vægt (metrisk) 850 g
Vægt (engelsk) 1.9 lb.
Kanaler 1
Type SevenDirect SD30, kun måler