Få mere at vide
Mettler Toledo™ Konduktivitetsmåler SevenDirect SD30
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17501016 Shop alle Mettler Toledo produkter
Type:
SevenDirect SD30 Kit
SevenDirect SD30 Pure H2O Kit
SevenDirect SD30, kun måler
Artikelnummer. 17501016
Brand: Mettler Toledo™ 30671563
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SevenDirect SD30 er en nøjagtig og fleksibel bordmåler til bestemmelse af ledningsevne, totalt opløste faste stoffer og saltholdighed. Instrumentet er en erstatning for SevenCompact og leveres med en EasyPlace sensorarm.
SevenDirect-instrumenter er bordmålere udviklet til en lang række laboratorieapplikationer, som giver nøjagtige målinger af ledningsevnen af næsten enhver prøve. SevenDirect er efterfølgeren til SevenCompact og en fantastisk tilføjelse til ethvert laboratorium.
  • Stor farveberøringsskærm giver direkte måling og nem dataindtastning.
  • Instruktioner guider brugerne gennem sensorkalibreringsprocessen.
  • Se detaljerede måleoplysninger på én måleskærm - eller fokuser kun på resultatet og maksimer læsbarheden med uFocus mode.
  • Lukket tilslutningsrum og udskifteligt låg holder instrumentet sikkert fra støv og stænk, selv med sensorer tilsluttet (IP54 i brug).
  • Instrumentet gemmer data såsom tidsstempel, prøve- og sensor-id for hver måling og udskriver eller eksporterer automatisk registreringer.
  • Brugeradministration på to niveauer beskytter de vigtigste indstillinger.
  • De EasyPlace elektrodearm gør det nemt at placere sensoren i prøve- eller bufferbeholderen.
  • Dedikerede positioner til rengøring og opbevaring understøtter korrekt sensorhåndtering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) 0.005
Måletilstande Ledningsevne
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,001 til 1
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Rækkevidde (TDS) 0 g/L to 100 g/L
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Temperaturområde (engelsk) -22 °F til +266 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C mellem 0 °C og 100 °C
Rækkevidde (resistivitet) 0 to 100 Mohm-cm
Display Type 7 tommer Farve TFT
Hukommelse 2000 standardmål
Datapunkter 2000
Datastyringsdetaljer PC, printer, USB-stik
IP-vurdering IP54
Dimensioner (L x B x H) 195 x 205 x 65 mm
Vægt (metrisk) 850 g
Vægt (engelsk) 1.9 lb.
Sensortyper InLab 741-ISM ledningsevne/temperatursensor
Kanaler 1
Type SevenDirect SD30 Pure H2O Kit