Få mere at vide
Mettler Toledo™ Ledningsevnemåler NineFocus™ NF3000™
Artikelnummer. 31454067
Skift visning
Model-:
NF3000 AMM BASE
NF3000 KIT
NF3000 PURE H2O
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
31454067 NF3000 KIT
31454088 NF3000 PURE H2O
31454057 NF3000 AMM BASE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454067 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30997010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27390.00 DKK
    23578.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 3811.65 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højtydende, multiparameter bordplademåler for overbevisende præcision i pH, ledningsevne, ionkoncentration, redox og opløst ilt. Den modulære måler er bedst med de smarte digitale InLab™ DES™ sensorer.
  • Designet til at udvikle sig: Måler op til 4 parametre med et indbygget digitalt modul (DMM). Tilføjelse af moduler udvider analyseproduktiviteten.
  • Dataintegritet: Den fuldt fleksible brugerstyring gør det muligt at tilpasse brugergrupper til ethvert behov eller situation og beskytter indstillinger mod uønskede ændringer. Fuld overholdelsesstøtte med automatisk dataoverførsel og fuld overholdelse af branchens regulatoriske standarder.
  • Hurtig problemløsning: Sensordiagnostik med brugervejledning til fejlfinding reducerer nedetid, overvåger sensorens tilstand gennem hele levetiden og minimerer fejl.
  • Fleksibelt fodaftryk på bænken: Aftagelig terminal med 7 tommer Touchskærm for fleksible placeringsmuligheder, hvilket øger brugervenligheden og bekvemmeligheden.
  • Simpel operation: Den intuitive One Click™ brugergrænseflade på 14 sprog, der kan tjekke resultater med et enkelt klik, forenkler betjeningen, sparer tid og reducerer fejl.
  • Modstandsdygtig: IP52-klassificeringen beskytter instrumentet mod støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger og forhindrer korrosion.
  • Maksimal sensorfleksibilitet: Fuld kompatibilitet med analoge sensorer (f.eks. sensor) InLab ISM ved brug af et analogt modul.
Alle enheder inkluderer ét målemodul, en elektrodearm og standarder til indledende kalibrering.
  • NF3000-sættet inkluderer en InLab 731 Pro-DES-sensor
  • NF3000 Pure Kit H2O inkluderer en InLab 741 Pro-DES sensor
  • NF3000 AMM Base inkluderer et analogt målemodul til ledningsevne til ISM/ikke-ISM sensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) 0.5 %
Måletilstande Ledningsevne med temperatur
Kalibrering Ledningsevne, TDS, saltholdighed, temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 2000 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,001 til 0,1
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +130 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C mellem 0 °C og 100 °C
Display Type Farve TFT (7 tommer)
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse 3000 resultatsæt
Datapunkter 2000
Log funktionstype Automatisk efter interval eller hændelse, manuel
Datastyringsdetaljer PC, printer, USB stick
Certificeringer/compliance CE, WEEE, RoHS
IP-vurdering IP52
Dimensioner (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Vægt (metrisk) 2 kg
Model- NF3000 KIT
Sprog Forenklet kinesisk, traditionel kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, thailandsk, tyrkisk
Kanaler 4 (Kan tilpasses med moduler)
Type Ledningsevnemåler
Nøjagtighed -30 til 130 °C
Bredde (metrisk) 30 cm
Højde (metrisk) 34 cm