Få mere at vide
Jenway™ Ledningsevnemåler
Artikelnummer. 11430489
Skift visning
Strømforsyning:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Strømforsyning unitSize
11430489 EU Hver
1 options
Artikelnummer. 11430489 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 3544006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let at bruge, bredt anvendelig ledningsevnemåler. Jenway™ Conductivity Meter har automatisk konduktivitetsstandardgenkendelse og slutpunktsdetektion.
  • Samtidig visning af ledningsevne eller TDS og temperatur
  • Automatisk valg af rækkevidde for den bedste opløsning
  • Kalibrering ved cellekonstant eller standardopløsninger
  • Automatisk standardgenkendelse
  • Lagring af op til 32 resultater
  • Tovejs RS232-link til printer eller pc
  • 3 års garanti
Tekniske data
Inkluderer Glasledningsevnesonde med ATC (K=1) (027 013), elektrodestander og holder, strømforsyning i Storbritannien
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 %± 2 cifre
Udgange Analog, RS232
Til brug med (applikation) Rutinemæssige laboratorieapplikationer
Rækkevidde (ledningsevne) 6 auto valgt fra 0 til 1999 mS (med cellekonstant (K)=10
Opløsning (ledningsevne) 0,01μ S til 1 mS
Temperaturkompensation Automatisk
Rækkevidde (TDS) 6 auto valgt fra 0 til 1999 g/L med cellekonstant (K)=10
Opløsning (TDS) 0,01 mg/L til 1 g/L
Nøjagtighed (TDS) ±0,5 %± 2 cifre
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +105 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C
Hukommelse 32
Dimensioner (L x B x H) 210 x 250 x 55 mm
Vægt (metrisk) 850 g
Model- 4510 Jenway
Strømforsyning EU
Type Kun F3 Conductivity Meter