Få mere at vide
Cytiva Ledningsevne Flow Cell
Artikelnummer. 11330232 Shop alle Cytiva produkter
Materiale:
Titanium og chlortrifluorethylen
Titanium, ethylenpropylendien og fluorplast
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11330232
Brand: Cytiva 18111105
Kun null tilbage
Tekniske data
Tilslutningstype UNF 10-32 2 B finger tights
Til brug med (udstyr) Monitor pH/C-900
Materiale Titanium og chlortrifluorethylen
Maks. Tryk 50 bar
Type Conductivity Flow Cell
Volumen (metrisk) 0.041 mL
pH 1 til 14
Mængde Pakke m. 1 stk.
Diameter (metrisk) Udvendig 4.23 mm