Få mere at vide
Cytiva Ledningsevne Flow Cell
Shop alle Cytiva produkter
Materiale:
Titanium og chlortrifluorethylen
Titanium, ethylenpropylendien og fluorplast
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | UNF 10-32 2 B finger tights |
| Til brug med (udstyr) | Monitor pH/C-900 |
| Materiale | Titanium og chlortrifluorethylen |
| Maks. Tryk | 50 bar |
| Type | Conductivity Flow Cell |
| Volumen (metrisk) | 0.041 mL |
| pH | 1 til 14 |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.23 mm |