Beskrivelse
- Trace conductivity cell
- Includes cable and 8-pole plug
- Available with ID function
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 0.01 cm-1 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0°C to 100°C |
| Type | Conductivity Cell |
| Diameter (metrisk) krop | 12 mm |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 1.5 m |
| Materiale | Stainless Steel Sensor |
| Måleområder | Up to 0.3 mS/cm |
| Inkluderer | Fixed cable and 8-pole plug |
| Model- | LF 213 T |