Få mere at vide
Cytiva Konduktivitetscelle
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
ÄKTA Start
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med AKTA start automatiseret proteinrensningssystem. Konduktivitetsmonitoren aflæser løbende væskens ledningsevne i ledningsevneflowcellen. Konduktivitetsværdien beregnes automatisk ved at gange den målte konduktans med flowcellens cellekonstant og tage højde for temperatureffekten. Cellekonstanten er fabrikskalibreret, og en indbygget temperatursensor måler løbende temperaturen på væsken i flowcellen.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Proteinrensning |
| Til brug med (udstyr) | ÄKTA Start |
| Type | Konduktivitetscelle |
| Mængde | 1 hver |