Få mere at vide
SI Analytics™ Ledningsevnecelle med 1m fast kabel
Artikelnummer. 10661182 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Type:
Konduktivitetsmålecelle
Artikelnummer. Type
10661182 Konduktivitetsmålecelle
1 options
Artikelnummer. 10661182 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285106189
Forventet forsendelse: 24-11-2026
SI Analytics™ Konduktivitetscelle med 1 m fast kabel er konstrueret af en platinsensor og glasskaft.
  • 4 polet celle
  • Glas skaft
  • 1m kabel med 8 polet stik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Konduktivitetsmålecelle
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m med 8 polet stik
Diameter (metrisk) 12 mm