Få mere at vide
Conductivity Calibration Solution, 2764 μS, Cole-Parmer™
Artikelnummer. 11779879 Shop alle Cole-Parmer produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11779879
Brand: Cole Parmer 0065320
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
500 ml, klar, ingen, 4,75 til 7,75, flydende, vandopløselig, 0 til 10 % KCl, NaCl, 90 til 100 % vand
Tekniske data
Emballage 500mL
Lugt None
Løsningen indeholder 0 to 10% KCl, NaCl, 90 to 100% Water
Fysisk form Væske
Farve Klar
pH 4.75 to 7.75
Opløselighed Soluble in water
Løsningstype Calibration Solution
Type Conductivity Standard
Mængde 500 mL
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.