Få mere at vide
Notrax Ledende Runner™ til hurtig fjernelse af statiske ladninger
Artikelnummer. 17702258
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1829 x 91 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17702258 1829 x 91 cm
1 options
Artikelnummer. 17702258 Leverandør Notrax Leverandørnr. 743C3660BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1344.00 DKK
    1159.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 184.17 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Ledende løber til hurtig fjernelse af statiske ladninger til beklædning af arbejdsborde, hylder, vogne under opbevaring og håndtering af statisk følsomme komponenter. Pebble-overfladen er ikke-retningsbestemt og nem at tørre af med anbefalet 057 Mat Cleaner.
  • Ledende løber spreder statisk elektricitet fra ledende genstande placeret på den
  • Beskytter følsomme komponenter sikkert mod skadelige statiske stød
  • Småstensoverflade, der er slidstærk og nem at tørre af med anbefalet kunst
  • 057 Måtterens
  • Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr
  • Brug dette tilbehør til at forbinde bordarbejdsflade, medarbejdere og ledende materiale til et fælles jordingspunkt
  • Dette skaber en balance mellem alle genstande og personale for at sikre, at statisk elektricitet vil strømme til jorden på en kontrolleret måde
  • Til brug i ESD-arbejdszoner for at beskytte elektrostatisk følsomme komponenter
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 1829 x 91 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 60 ft.
Længde (metrisk) 1829 cm
Materiale Vinyl
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm