Få mere at vide
Applied Biosystems™ Konditioneringsreagens, til 3500/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 15839722 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15839722 1 enhed Hver
1 options
Artikelnummer. 15839722 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4393718
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Conditioning Reagent tilbydes her som en brugsklar pose, der er kompatibel med 3500 og SeqStudio Flex serie genetiske analysatorer. Den er designet til at blive brugt til at spæde polymerpumpen, vaske polymerpumpen mellem polymertypeskift og under instrumentnedlukning.
Conditioning Reagent is offered here as ready-to-use pouch compatible with 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers. It is designed to be used for priming the polymer pump, washing the polymer pump between polymer type changes, and during instrument shut down. The pouch has adequate volume for a one-time use. Incorporated into the label is a radio frequency identification (RFID) tag. The top part of the pouch fitment is sealed with a plastic film, which should be removed prior to installation on the instrument.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgangsmateriale DNA
Mængde 1 enhed
Format Pung
Til brug med (udstyr) 3500 Series genetiske analysatorer, SeqStudio Flex-serien genetiske analyser
Produkttype Konditioneringsreagens
Forsendelsestilstand Våd is
Indhold og opbevaring Opbevar poser ved 2 til 8 °C.