Få mere at vide
Applied Biosystems™ Konditioneringsreagens Dx
Artikelnummer. 15869846 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15869846 1 pakke Hver
1 options
Artikelnummer. 15869846 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4409543
 Begrænset vare
På lager
Conditioning Reagent Dx er designet til brug med Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer.
Dette Conditioning Reagent Dx er designet til brug med Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer.
Conditioning Reagent Dx er tilgængelig som en brugsklar pose og bruges til at spæde polymerpumpen, vaske polymerpumpen mellem polymertypeskift og under instrumentnedlukning. Posen har tilstrækkelig volumen til engangsbrug. Den øverste del af posemonteringen er forseglet med en plastikfilm, som skal fjernes inden montering på instrumentet.
Dette produkt er beregnet til in vitro diagnostisk brug på Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer og er ikke valideret til brug med andre systemer eller applikationer. Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer skal bruges af uddannede operatører til analyse af humant DNA til påvisning af fluorescensmærkede DNA-nukleotider ved kapillærelektroforese. Se det relevante Applied Biosystems Dx genetisk analysator brugervejledning for yderligere detaljer.
3500 Dx-seriens konditioneringsreagens, anodebuffer, katodebuffer og septa-katodebuffer er påkrævet til instrumentdrift.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgangsmateriale DNA, RNA
Mængde 1 pakke
Format Pung
Til brug med (udstyr) 3500xL Dx genetisk analysator, 3500 Dx genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator, 3500 genetisk analysator
Produkttype Konditioneringsreagens
Forsendelsestilstand Våd is
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2-8 °C.
Kun til in vitro diagnostisk brug