Få mere at vide
BUCHI Kondensatorer til BUCHI Rotavapors
Artikelnummer. 12758380 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Type:
Kondensator S
Vertikal kondensator V
Materiale (coating):
P+G
Ubelagt
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Materiale (coating) Pakningsstørrelse
12758380 Kondensator S P+G Hver
12654709 Vertikal kondensator V P+G Hver
15600655 Vertikal kondensator V Ubelagt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12758380 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 048291
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Originalt BUCHI glasudstyr garanterer de højeste niveauer af effektivitet og sikkerhed takket være høj præcision i fremstillingen. I mere end 80 år har han BUCHI fremstillet innovative og holdbare glasdele for at lette det daglige laboratoriearbejde.
  • Høj gennemstrømning på grund af avanceret kondensatordesign
  • Meget modstandsdygtigt glas giver de højeste sikkerhedsniveauer (DURAN™ borosilikatglas 3.3)
  • Garanteret lækage-tæthed og beskyttelse mod farlige dampe takket være højpræcisionssamlinger
  • Maksimal stabilitet og sikkerhed med plast- og glasbelægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Kondensator S
Til brug med (udstyr) Rotavapor R-210/R-215
Materiale (coating) P+G