Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer iflg. til Liebig, med Oliven med Kegle og Fatning
Artikelnummer. 10664392
Skift visning
Standard konusled nr:
Fatning og Kegle NS 29/32
Artikelnummer. Standard konusled nr
10664392 Fatning og Kegle NS 29/32
1 options
Artikelnummer. 10664392 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05210404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    478.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.63 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liebig kondensator iflg. til DIN 12576
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) jakke 400 mm
Standard konusled nr Fatning og Kegle NS 29/32